Learn More
Fisherbrand™ Refrigerador PCR™, 96 pocillos, paquete de 2
Código de producto. 16320412 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Azul oscuro y azul claro
Púrpura y rosa
Púrpura y rosa y azul oscuro y azul claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
16320412 Púrpura y rosa y azul oscuro y azul claro paquete de 2
16300412 Púrpura y rosa paquete de 2
16310412 Azul oscuro y azul claro paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16320412
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El refrigerador PCR™ es ideal para aplicaciones termosensibles, PCR o ensayos basados en células, así como para la descongelación suave de muestras y la parada de reacciones. La unidad también proporciona una estación de refrigeración fiable para el pipeteo y el almacenamiento de muestras. Perfecto para transportar muestras y reacciones entre las áreas de preparación, ciclado térmico y procedimiento post-PCR.
  • El diseño moderno patentado enfría más rápido en congeladores y permanece frío más tiempo en la parte superior del banco
  • El refrigerador PCR™ mantiene una temperatura de muestra de 0 °C (con 2 horas de refrigeración previa a - 20 °C) durante más de una hora
  • Cuando se ha superado el límite de temperatura de 6 °C, se indica la situación a los usuarios con un cambio de color de contraste del refrigerador, o incluso de un solo pocillo
  • Refrigera tubos para PCR™ de 0,2 y 0,5 ml, tiras y formato individual según el formato estándar del sector, así como la mayoría de las placas de 96 pocillos, tanto en forma de pocillos estándar como de perfil bajo
  • Mejor alternativa que los baños de hielo, puesto que la incubación seca reduce el riesgo de contaminación
  • Congelar el refrigerador en posición vertical permite el almacenamiento en frío de tubos
  • El diseño de los pocillos prohíbe la congelación de las muestras
  • El refrigerador completamente sellado y soldado mediante ultrasonido mantiene el refrigerante contenido ofreciendo un uso sin preocupaciones
  • Ahorre espacio con un tamaño compacto y capacidad de apilado
  • Tapa para diestros y zurdos: puede cambiarse para adaptarse a la orientación de la mano izquierda o derecha y es desmontable
  • Refrigerador robusto fabricado con polipropileno y tapa de policarbonato
  • Patente de EE.UU. pendiente, Diseño comunitario
  • de cat.: 004101756-0001-0002
  • Garantía de dos años
Especificaciones
Exactitud térmica ±1 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 5 °C
Contenido y almacenamiento Tapa, gradilla
Para utilizar con (equipo) Agitadores, mezcladores, agitadores vorticales
Capacidad Tubos
Tipo de producto Púrpura y rosa y azul oscuro y azul claro
Altura (métrico) 1,9 cm
Anchura (métrico) 14,8 cm
Fondo (métrico) 4,8 cm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de PCR
Descripción Refrigerador Fisherbrand™ PCR™, 96 pocillos, paquete de 2
Cantidad 2
Color Púrpura, rosa, azul oscuro, azul claro
Tipo de recipiente Gradilla para PCR
Peso 27 kg