Learn More
Fisherbrand™ Refrigerador PCR™, 96 pocillos, paquete de 2
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- El diseño moderno patentado enfría más rápido en congeladores y permanece frío más tiempo en la parte superior del banco
- El refrigerador PCR™ mantiene una temperatura de muestra de 0 °C (con 2 horas de refrigeración previa a - 20 °C) durante más de una hora
- Cuando se ha superado el límite de temperatura de 6 °C, se indica la situación a los usuarios con un cambio de color de contraste del refrigerador, o incluso de un solo pocillo
- Refrigera tubos para PCR™ de 0,2 y 0,5 ml, tiras y formato individual según el formato estándar del sector, así como la mayoría de las placas de 96 pocillos, tanto en forma de pocillos estándar como de perfil bajo
- Mejor alternativa que los baños de hielo, puesto que la incubación seca reduce el riesgo de contaminación
- Congelar el refrigerador en posición vertical permite el almacenamiento en frío de tubos
- El diseño de los pocillos prohíbe la congelación de las muestras
- El refrigerador completamente sellado y soldado mediante ultrasonido mantiene el refrigerante contenido ofreciendo un uso sin preocupaciones
- Ahorre espacio con un tamaño compacto y capacidad de apilado
- Tapa para diestros y zurdos: puede cambiarse para adaptarse a la orientación de la mano izquierda o derecha y es desmontable
- Refrigerador robusto fabricado con polipropileno y tapa de policarbonato
- Patente de EE.UU. pendiente, Diseño comunitario
- de cat.: 004101756-0001-0002
- Garantía de dos años
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud térmica | ±1 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 5 °C |
| Contenido y almacenamiento | Tapa, gradilla |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores, mezcladores, agitadores vorticales |
| Capacidad | Tubos |
| Tipo de producto | Azul oscuro y azul claro |
| Altura (métrico) | 1,9 cm |
| Anchura (métrico) | 14,8 cm |
| Fondo (métrico) | 4,8 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de PCR |
| Mostrar más |