Learn More
DWK Life Sciences Pipetas Pasteur fabricadas de vidrio borosilicato 5.1
Código de producto. 15826881 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
230 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15826881 150 mm paquete de 1000
15836881 230 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15826881 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 233301504
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las pipetas Pasteur están diseñadas para un solo uso en laboratorios microbiológicos y serológicos
Gracias a sus propiedades materiales, las pipetas Pasteur de vidrio borosilicatado 5.1 son una alternativa de alta calidad a las pipetas de plástico y las pipetas de vidrio sódico-cálcico.
  • El vidrio de borosilicato 5.1 es más estable que el vidrio sódico-cálcico y, por lo tanto, es inmune a los rápidos cambios de temperatura y al estrés químico.
  • Las propiedades del material garantizan la resistencia química a soluciones ácidas y alcalinas
  • El vidrio de borosilicato casi inerte minimiza las interacciones con el material y reduce el riesgo de contaminación de las muestras
  • Pipetas Pasteur con punta fina, alargada o corta (150 y 230 mm)
  • El volumen de llenado es aproximadamente de 2 ml.
  • La tetina de caucho natural se puede pedir por separado.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 6,95 mm
Material Vidrio borosilicatado (5.1)
Para utilizar con (aplicación) Uso único en aplicaciones microbiológicas y serológicas de laboratorio; líquidos de pipeteo; dosificación gota a gota de líquidos y reactivos; distribución de cantidades de líquidos calentados
Cantidad 4 x 250
Longitud (métrico) 150 mm