Learn More
Kartell™ Pipeta Pasteur, 3 ml
Código de producto. 17744119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17744119 500/caja paquete de 500
1 options
Código de producto. 17744119 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 88337/1
Cantidad Precio
1 37.10€ / paquete de 500
6 33.40€ / paquete de 500
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Pipeta desechable con perilla, graduaciones y una punta delgada que garantiza la precisión de transferencia de la muestra
  • Ideal para transferir y dispensar líquidos en todos los tipos de laboratorios, lo que elimina el riesgo de contaminación
Especificaciones
Enchufe del aspirador No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Calibrado No
Material LDPE
Esterilidad No estéril
Gotas/ml 21 ± 1
Graduado Sí
Graduaciones Sí
Cantidad 500/caja
Tipo de empaquetado Caja
Color Transparente
Volumen (métrico) 3 mL
Desechables Un solo uso
Fit for Purpose Certificado de calidad