Learn More
Amcor™ Parafilm™ Película de laboratorio M
Código de producto. 11762644
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
15,2 m
38 m
75 m
76 m
Anchura (métrico):
5 cm
10 cm
51 cm
Color:
Morado
Natural
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 24
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Color Tamaño de la unidad
11762644 76 m 5 cm Natural 1 PCS
11747487 15,2 m 51 cm Natural 1 PCS
10018130 76 m 10 cm Natural 1 PCS
11693119 76 m 5 cm Natural paquete de 24
12613586 38 m 10 cm Natural paquete de 12
11772644 38 m 10 cm Natural 1 PCS
16330422 75 m 5 cm Morado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11762644 Proveedor Amcor™ N.º de proveedor PM992
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cobertura eficiente y rentable para tubos de ensayo, vasos de precipitados, viales, placas de Petri, matraces y otros instrumentos y objetos con superficies irregulares.
  • Proteja la integridad de las aplicaciones de investigación con una barrera de humedad hermética que mantiene el sello y no se desprende del material de vidrio, a pesar de la liberación de gases.
  • Reduce el riesgo de manipulación de datos con una cubierta inodora, incolora y semitransparente
  • Evita la pérdida de humedad y volumen debido a la composición del material y a la junta hermética.
  • El material flexible y autosellante permite que se pegue alrededor de formas y superficies irregulares.
  • Se estira más del 200 % de la longitud original
  • Resistente hasta 48 horas contra muchas sustancias polares, como soluciones salinas, ácidos inorgánicos y soluciones alcalinas
Permeabilidad
  • Oxígeno: (ASTM 1927-98) 150 cc/ m2 d a 23 °C y 50% HR
  • Dióxido de carbono: (Método IR modulado) 1200 cc/ m2 d a 23 °C y °0 % de humedad relativa
  • Vapor de agua: (ASTM F1249-01)
    • Plano: 1 g/ m2 d a 38 °C y 90% HR
    • Arrugado: 1 g/ m2 d a 38 °C y 90% HR
Efectos de los reactivos comunes
  • Permanganato potásico
    • 5%: Sin efecto aparente excepto coloración marrón oscura permanente en 18 horas
    • 0,1%: Igual que el 5% excepto que tiene un color ligeramente menor
  • Solución de yodo (0,1 N):
    • ningún efecto excepto la tinción marrón en 18 horas
  • Alcohol etílico (95 %)
    • no hay efecto aparente excepto un poco de blanqueamiento de la cara en 24 horas
  • Sin efecto aparente en 24 horas:
    • Conc. ácido clorhídrico (12 N) dil. (5 N)
    • Conc. ácido sulfúrico (36 N) dil. (5 N)
    • Conc. ácido nítrico (16 N) dil. (5 N)
    • Conc. hidróxido sódico (22 %)
    • Concentración de hidróxido de amonio (28 % NH3 )
    • Solución de sal (NaCl) (20 %)
    • Alcohol isopropílico (99 %)
  • No recomendado para su uso con disolventes clorados, alifáticos no polares y aromáticos.
  • La película se vuelve suave y pegajosa a unos 130 grados.° a 150 °F (54° hasta 66 °C)
Información de órdenes
Los rollos 13-374-10, 13-374-12 y 13-374-16 se envasan en cajas dispensadoras de cartón.
Especificaciones
Aplicaciones Cobertura eficiente y rentable, mayor envoltura para asegurar aún más topes, tapas y tapones, y revestimiento de estantes y bandejas para evitar que se resbalen los frascos o los instrumentos.
Longitud (imperial) 250 ft
Color Natural
Descripción Amcor PM992
Tipo de producto Película de sellado
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 5 cm
Longitud (métrico) 76 m
Material Termoplástico
Grosor 5 mil
Para utilizar con (equipo) Envoltorio Parafilm