Learn More
Amcor Parafilm™ Película de laboratorio M
Descripción
Cobertura eficiente y rentable para tubos de ensayo, vasos de precipitados, viales, placas de Petri, matraces y otros instrumentos y objetos con superficies irregulares.
- Proteja la integridad de las aplicaciones de investigación con una barrera hermética contra la humedad que mantiene un sello ab y no se libera del material de vidrio, a pesar de la liberación de gases.
- Reduce el riesgo de manipulación de datos con una cubierta inodora, incolora y semitransparente
- Evita la pérdida de humedad y volumen debido a la composición del material y a la junta hermética.
- El material flexible y autosellante permite que se pegue alrededor de formas y superficies irregulares.
- Se estira más del 200 % de la longitud original
- Resistente hasta 48 horas contra muchas sustancias polares, como soluciones salinas, ácidos inorgánicos y soluciones alcalinas
Gas
- Oxígeno: (ASTM 1927-98) 150 cc/m2 d a las 23 °C y 50 % de HR
- Dióxido de carbono: (método IR modulado) 1200 cc/m2 d a las 23 °C y 0 % de HR
- Vapor de agua: (ASTM F1249-01)
- Plano: 1 g/m2 d a los 38 °C y 90 % de HR
- Plegado: 1 g/m2 d a los 38 °C y 90 % de HR
Efectos de los reactivos comunes
- Permanganato potásico
- 5 %: sin efecto aparente, excepto una coloración marrón oscura permanente en 18 horas
- 0,1 %: lo mismo que 5 %, excepto que presenta una ligera disminución del color
- Solución de yodo (0,1 N):
- ningún efecto excepto la tinción marrón en 18 horas
- Alcohol etílico (95 %)
- no hay efecto aparente excepto un poco de blanqueamiento de la cara en 24 horas
- Sin efecto aparente en 24 horas:
- Conc. ácido clorhídrico (12 N) dil. (5 N)
- Conc. ácido sulfúrico (36 N) dil. (5 N)
- Conc. ácido nítrico (16 N) dil. (5 N)
- Conc. hidróxido sódico (22 %)
- Hidróxido de amonio conc. (28 % NH3 )
- Solución de sal (NaCl) (20 %)
- Alcohol isopropílico (99 %)
- No recomendado para su uso con disolventes clorados, alifáticos no polares y aromáticos.
- La película se vuelve blanda y pegajosa a unos 130° a 150 °F (54° a 66 °C)
Información de órdenes
Los rollos 13-374-10, 13-374-12 y 13-374-16 se envasan en cajas dispensadoras de cartón.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Cobertura eficiente y rentable, mayor envoltura para asegurar aún más topes, tapas y tapones, y revestimiento de estantes y bandejas para evitar que se resbalen los frascos o los instrumentos. |
| Longitud (imperial) | 250 ft |
| Color | Natural |
| Descripción | Amcor PM999 |
| Descripción del artículo | Tamaño: 10 cm An x 76 m L (4 pulg. x 250 pies)/rollo |
| Tipo de producto | Película |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Anchura (métrico) | 10 cm |
| Longitud (métrico) | 76 m |
| Material | Termoplástico |
| Mostrar más |