Learn More
Mettler Toledo™ Rollo de papel
Descripción
Muchas balanzas y medidores Mettler Toledo™ pueden conectarse directamente a impresoras matriciales pequeñas para documentar de forma instantánea los resultados ocupando el mínimo de espacio en la mesa de trabajo. Estas impresoras utilizan cartuchos de tinta negra y rollos de papel normal blanco brillante de 5 cm de ancho.
Juego de 50 rollos de papel para las siguientes impresoras matriciales:
- LCP-43
- RS-P42
- Sprinter
- LCP-45
- SQC-14
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Anchura (métrico) | 51 mm |
| Acabado | Mate |
| Para utilizar con (equipo) | Impresoras de matriz de puntos: LCP-43, RS-P42, Sprinter, LCP-45 y SQC-14 |
| Tipo de producto | Rollo de papel |
| Cantidad | 50/paq. |