Learn More
Buerkle™ Cestillos de embalaje
Código de producto. 11871101 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
3 L
5 L
10 L
Diámetro del área superior (métrico):
132 mm
175 mm
225 mm
268 mm
Altura con tapón (métrico):
123 mm
131 mm
132 mm
194 mm
263 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Altura con tapón (métrico) Tamaño de la unidad
11871101 10 L 268 mm 263 mm cada uno
11831091 1 L 132 mm 131 mm cada uno
11841091 2 L 175 mm 132 mm cada uno
11851091 3 L 225 mm 123 mm 1 PCS
11861091 5 L 225 mm 194 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11871101 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 23270010
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Los cestillos de embalaje Buerkle™ son ideales para el transporte, el embalaje y el almacenamiento de una amplia gama de materiales.
Adecuado para las industrias alimentaria y de materiales de construcción y productos químicos no agresivos en la protección medioambiental, de hospitales y hogares. Cuenta con un asa resistente y un cierre de calidad para garantizar la seguridad del producto.
  • Polipropileno blanco
  • Cierre hermético
  • Incluye tapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cubo de embalaje
Capacidad (métrico) 10 L
Graduaciones None
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Blanco
Diámetro del área superior (métrico) 268 mm
Para utilizar con (equipo) Adecuado para las industrias alimentaria y de materiales de construcción y productos químicos no agresivos en la protección medioambiental, de hospitales y hogares
Altura con tapón (imperial) 10.35 in.
Altura con tapón (métrico) 263 mm
Incluye Tapa resistente y cierre de calidad
Cantidad 1 unidad