Descripción
Adecuado para las industrias alimentaria y de materiales de construcción y productos químicos no agresivos en la protección medioambiental, de hospitales y hogares. Cuenta con un asa resistente y un cierre de calidad para garantizar la seguridad del producto.
- Polipropileno blanco
- Cierre hermético
- Incluye tapa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cubo de embalaje |
| Capacidad (métrico) | 5 L |
| Graduaciones | None |
| Material | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Blanco |
| Diámetro del área superior (métrico) | 225 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Adecuado para las industrias alimentaria y de materiales de construcción y productos químicos no agresivos en la protección medioambiental, de hospitales y hogares |
| Altura con tapón (imperial) | 7.64 in. |
| Altura con tapón (métrico) | 194 mm |
| Mostrar más |