Learn More
Buerkle™ Cestillos de embalaje
Código de producto. 11831091 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
3 L
5 L
10 L
Diámetro del área superior (métrico):
132 mm
175 mm
225 mm
268 mm
Altura con tapón (métrico):
123 mm
131 mm
132 mm
194 mm
263 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Altura con tapón (métrico) unitSize
11831091 1 L 132 mm 131 mm cada uno
11841091 2 L 175 mm 132 mm cada uno
11851091 3 L 225 mm 123 mm 1 PCS
11861091 5 L 225 mm 194 mm cada uno
11871101 10 L 268 mm 263 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 11831091 Supplier Buerkle™ Supplier No. 23270001
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Los cestillos de embalaje Buerkle™ son ideales para el transporte, el embalaje y el almacenamiento de una amplia gama de materiales.
Adecuado para las industrias alimentaria y de materiales de construcción y productos químicos no agresivos en la protección medioambiental, de hospitales y hogares. Cuenta con un asa resistente y un cierre de calidad para garantizar la seguridad del producto.
  • Polipropileno blanco
  • Cierre hermético
  • Incluye tapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Cubo de embalaje
Capacidad (métrico) 1 L
Material Polipropileno
Color Blanco
Diámetro del área superior (métrico) 132 mm
Para utilizar con (equipo) Adecuado para las industrias alimentaria y de materiales de construcción y productos químicos no agresivos en la protección medioambiental, de hospitales y hogares
Altura con tapón (métrico) 131 mm
Incluye Tapa resistente y cierre de calidad
Cantidad 1 unidad