Descripción
Las bolsas con cierre de cremallera patentado garantizan que el contenido permanezca libre de polvo. La película es impermeable y tiene buena resistencia al desgarro.
- LDPE, transparente
- Película resistente de 0,05 mm
- Adecuado para su uso con productos alimenticios
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento, recogida, protección y transporte de muestras, productos de ventas y alimenticios |
| Material | LDPE |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (imperial) | 0,002 in |
| Dimensiones (L x An) | 170 x 120 mm |
| Mostrar más |