Learn More
Buerkle™ Bolsas de envasado con cierre
Código de producto. 10441151 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 mL
100 mL
140 mL
300 mL
400 mL
1000 mL
1500 mL
2500 mL
4500 mL
6500 mL
Longitud (métrico):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Anchura (métrico):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
10441151 1000 mL 220 mm 160 mm paquete de 100
30276787 140 mL 120 mm 80 mm paquete de 100
15524916 100 mL 130 mm 60 mm paquete de 100
15534916 80 mL 100 mm 70 mm paquete de 100
10198941 300 mL 150 mm 100 mm 100 PCS
10742001 400 mL 170 mm 120 mm paquete de 100
10451151 1500 mL 250 mm 180 mm 100 PCS
10765183 2500 mL 300 mm 200 mm 100 PCS
10550562 4500 mL 350 mm 250 mm 100 PCS
10061813 6500 mL 400 mm 300 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10441151 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 23480006
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado con cierre tipo cremallera para almacenar, coleccionar, proteger y enviar. Buerkle™ Las bolsas de embalaje con cierre son adecuadas para muestras, especímenes y productos de venta.
Las bolsas con cierre de cremallera patentado garantizan que el contenido permanezca libre de polvo. La película es impermeable y tiene buena resistencia al desgarro.
  • LDPE, transparente
  • Película resistente de 0,05 mm
  • Adecuado para su uso con productos alimenticios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Cremallera
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Para el almacenamiento, recogida, protección y transporte de muestras, productos de ventas y alimenticios
Material LDPE
Esterilidad No estéril
Cantidad 100/paq.
Grosor (imperial) 0,002 in
Dimensiones (L x An) 220 x 160 mm
Longitud (imperial) 8,66 in
Anchura (imperial) 6,30 in
Tipo de producto Bolsa de almacenamiento con cierre hermético
Capacidad (imperial) 33,81 oz
Capacidad (métrico) 1000 mL
Longitud (métrico) 220 mm
Anchura (métrico) 160 mm
Grosor (métrico) 0,050 mm