Learn More
VACUUBRAND™ Paquete de bomba rotativa de paletas RZ 6 con FO/VS 16
Descripción
- Caudales altos incluso con niveles de vacío que se aproximan al vacío final
- Alta tolerancia al vapor de agua debido a un eficaz lastre de gas; vacío final muy bueno incluso con lastre de gas
- Estanqueidad a prueba de vacío en el apagado; no se necesita válvula antirretrosucción externa
- Gran volumen de aceite: Intervalos largos entre cambios de aceite
- Mantenimiento fácil gracias al diseño telescópico
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 0,002 mbar |
| Tipo de tapón | CEE |
| Caudal | 5,7 metros³ /hora. |
| Tipo de bomba | Bomba de vacío de paletas giratorias |
| Clasificación de carcasa | IP40 |
| Aplicaciones | Cámaras de desgasificación, liofilización, destilación fina al vacío y secado |
| Presión máxima | 1,1 bar |
| Tensión | 230 V |