Learn More
Fisherbrand™ Baño de ultrasonidos serie P
Código de producto. 11768029 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,75 L
5,75 L
6,9 L
12,75 L
18 L
28 L
Modelo:
P 120 H
P 180 H
P 30 H
P 300 H
P 60 H
P 70 H
Dimensiones (Pr x An x Al):
179 x 300 x 221 mm
179 x 568 x 221 mm
186 x 365 x 271 mm
278 x 365 x 321 mm
340 x 390 x 321 mm
340 x 568 x 321 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo Dimensiones (Pr x An x Al) unitSize
11768029 28 L P 300 H 340 x 568 x 321 mm cada uno
11718029 2,75 L P 30 H 179 x 300 x 221 mm cada uno
11728029 5,75 L P 60 H 186 x 365 x 271 mm cada uno
11738029 6,9 L P 70 H 179 x 568 x 221 mm cada uno
11748029 12,75 L P 120 H 278 x 365 x 321 mm cada uno
11758029 18 L P 180 H 340 x 390 x 321 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11768029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2660.00€
    2085.17€ / paquete de 1
    Ahorro 574.83€
    21% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de agua ultrasónicos Fisherbrand™ serie P cuentan con una pantalla digital cómoda de los parámetros configurados y de funcionamiento, un depósito de acero inoxidable resistente a la cavitación, asas ergonómicas para un posicionamiento fácil y una resistente tapa que ayuda a reducir el sonido y la evaporación de la solución.
Para todas las aplicaciones en laboratorios analíticos, industriales y médicos, incluidas las aplicaciones de limpieza intensiva.
  • Significativamente más potente que las unidades de ultrasonidos convencionales
  • Práctico y fácil de manejar con pantalla clara que muestra el juego y los parámetros reales
  • Multifrecuencia
  • 37kHz para aplicaciones estándar
  • 80 kHz para tiempos de limpieza prolongados, ideal para el tratamiento de objetos muy pequeños y sensibles
  • Las unidades cuentan con funciones de control normales, de pulso, barrido, desgasificación y potencia
  • Válvula de drenaje montada en el lateral y conducto de drenaje posterior para eliminar la solución utilizada
  • El potente modo de pulso elimina los contaminantes persistentes
  • Cesta de acero inoxidable, cubierta de plástico disponible por separado
Información de órdenes
Cesta de acero inoxidable, cubierta de plástico disponible por separado
Especificaciones
Material Acero inoxidable V2A
Tensión 230 V CA
Capacidad (métrico) 28 L
Dimensiones (Pr x An x Al) 340 x 568 x 321 mm
Requisitos eléctricos 230 V CA, 1580 W
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones profesionales en laboratorios médicos y analíticos y en procesos de producción industrial
Modelo P 300 H
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Peso (métrico) 11 kg