Learn More
Oxytetracycline hydrochloride, Thermo Scientific™
Impairs mitochondrial protein synthesis
75.65€ - 263.00€
| CAS | 2058-46-0 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C22H25ClN2O9 |
| Peso molecular (g/mol) | 496.897 |
| Número MDL | MFCD00135815 |
| Clave InChI | UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N |
| PubChem CID | 121235537 |
| Nombre IUPAC | (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| SMILES | CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15464869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62489.14 |
25g |
83.60€ 75.65€ / 25 g Ahorro 7.95€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15474869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62489.22 |
100g |
263.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsOxytetracycline is an antibiotic indicated for treatment of infections caused by Gram positive and Gram negative microorganisms such as Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, and Diplococcus pneumoniae. It is used in studies on the oxytetracycline-resistance gene (otrA). Oxytetracycline hydrochloride is used to study phagosome- lysosome (P-L) fusion in P388D1 cells1 and antibiotic susceptibilities of Mycoplasma bovis isolates.
Solubility
Soluble in ethanol
Notes
Concentrated aqueous solutions at neutral pH will hydrolyze oxytetracycline and cause it to precipitate
| 2058-46-0 | |
| 496.897 | |
| UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N | |
| (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| C22H25ClN2O9 | |
| MFCD00135815 | |
| 121235537 | |
| CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl |
Especificaciones
| Oxytetracycline hydrochloride | |
| Gray to Yellow | |
| C22H25ClN2O9 | |
| 3853107 | |
| Soluble in ethanol | |
| CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl | |
| 496.897 | |
| 496.9 |
| 2058-46-0 | |
| Air and light sensitive | |
| MFCD00135815 | |
| 14,6976 | |
| UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N | |
| (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracene-2-carboxamide;hydrochloride | |
| 121235537 |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H361d
missing translation for 'einecsNumber' : 218-161-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QI8225000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
- Oxytetracycline hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Oxytetracycline hydrochloride