Learn More
Oxybenzone, MedChemExpress
Product Code. 16480718
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
Unit Size:
5g
Product Code. Quantity Unit Size
16480718 5 g 5g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16480718 Supplier Medchem Express Supplier No. HYA0067
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Oxybenzone (Benzophenone 3) is a commonly used UV filter in sun tans and skin protectants. Oxybenzone act as endocrine disrupting chemicals (EDCs) and can pass through the placental and blood-brain barriers. Benzophenone-3 impairs autophagy, alters epigenetic status, and disrupts retinoid X receptor signaling in apoptotic neuronal cells.
Oxybenzone (Benzophenone 3) is a commonly used UV filter in sun tans and skin protectants. Oxybenzone act as endocrine disrupting chemicals (EDCs) and can pass through the placental and blood-brain barriers. Benzophenone-3 impairs autophagy, alters epigenetic status, and disrupts retinoid X receptor signaling in apoptotic neuronal cells.
Spezifikation
Chemical Name or Material Oxybenzone
CAS 131-57-7
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C14H12O3
Quantity 5 g
Synonym Benzophenone 3
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (438.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=CC=C(OC)C=C1O)C2=CC=CC=C2
Molecular Weight (g/mol) 228.24
Formula Weight 228.24
Percent Purity 99.84%
Grade Research
Physical Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.