Learn More
Chemsplash Cubrezapatos 16 in PP/CPE De Luxe H-Duty - Empuñadura en relieve
Código de producto. 30058472
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
16 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30058472 16 pulg paquete de 400
1 options
Código de producto. 30058472 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 2573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.73€
    54.02€ / paquete de 400
    Ahorro 6.71€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-05-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubrezapatillas Deluxe en material elástico de polietileno comprimido de 8,2 g.
Cubrezapatillas de lujo
  • Suela de polietileno comprimido de alta resistencia
  • Suela con agarre en relieve de polipropileno de 30 g/m²
  • Sección de tobillo de polipropileno elástico
  • 16 in Largo
  • Libre de PFAS
Descripción: Cubrezapatillas de lujo en material de polietileno comprimido de 8,2 gr. Elástico para un buen ajuste alrededor de su calzado, viene con un agarre en relieve en la suela. Una excelente manera de evitar que el calzado sucio ensucie el piso de la oficina o de mantener el calzado limpio al ingresar a entornos desordenados.
Especificaciones
Tamaño 16 pulg
Material Polietileno CPE
Latex Free Sí
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tobillo elástico
Tipo de suela Resistente al deslizamiento.
Resistencia Partículas secas
Tipo de producto Cubrezapatos