Learn More
Pal International™ Protectores para zapatos antideslizantes
Código de producto. 30158546
Cambiar vista
Click to view available options
Diseñar:
No tejido hilado
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diseñar Tamaño de la unidad
30158546 No tejido hilado paquete de 100
1 options
Código de producto. 30158546 Proveedor Pal International™ N.º de proveedor N68233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.11€
    29.20€ / paquete de 100
    Ahorro 10.91€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La parte superior no tejida, el tobillo elástico y la suela de polietileno en relieve ofrecen durabilidad, comodidad y agarre.Los protectores para zapatos antideslizantes Pal International™ están certificados de forma independiente como resistentes
  • Proporcionan la máxima adherencia tanto en condiciones húmedas como secas.
  • Se ha probado la fricción y se ha certificado de forma independiente como resistente al deslizamiento.
  • Parte superior no tejida duradera con tobillo elástico
  • La suela de polietileno en relieve ofrece durabilidad, comodidad y agarre.
  • Sin látex
  • Disponible en blanco con suela azul.
  • Talla única
  • Se suministran en paquetes de 100
Especificaciones
Color Blanco, Azul
Diseñar No tejido hilado
Para utilizar con (aplicación) Para la producción de alimentos, usos industriales y médicos
Altura (métrico) 170 mm
Incluye Cuatro paquetes de 100 pares
Longitud (métrico) 400 mm
Material Polietileno, Polipropileno
Tamaño Universal
Características exclusivas Polietileno, resistente al deslizamiento
Material de la suela Polietileno
Material del dedo del pie Polipropileno
Resistente a Deslizamiento
Tipo de producto Cubrezapatos