Descripción
Configuración confiable y precisa:
- Pantalla digital brillante para un control preciso de la velocidad.
- Exclusivo temporizador de a bordo para funcionamiento sin supervisión.
- Funcionamiento de marcha atrás ajustable (controlado por tiempo).
- Regulación de velocidad de 80 a 1.500 rpm
- SpeedServo™ garantiza una velocidad constante incluso cuando cambia la viscosidad
- Agitación sincronizada, misma velocidad garantizada.
- MULTIAGITADOR Digital 6: 6 plazas, diámetro máximo de 85 mm - 400 mL
- MULTIAGITADOR Digital 15: 15 plazas, diámetro máximo de 64 mm - 250 mL
- Placa superior de acero inoxidable resistente.
- Larga vida útil
- Ergonómico - altura muy baja
- Rango de frecuencia / tensión de red universal
- Ligera, fácil de desplazar.
- Permanece frío incluso después de varios días de uso continuo.
- Ideal para microvaloración, microbiología y bioquímica
- Arranque suave pero alcanza rápidamente la velocidad programada
- Control de velocidad excelente (electrónico), incluso a velocidades bajas
- Puede termostatizar las muestras usando un baño de agua recirculante.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 80 a 1500 rpm |
| Posiciones de agitación. | 15 |
| Material de la placa superior | Acero inoxidable |
| Capacidad | 15 x 250 mL |
| Pantalla | Digital |
| Forma | Rectángulo |
| Tensión | 100/240 V |
| Vataje | 9 W |
| Dimensiones (L x An) | 370 x 230 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 370 x 230 x 51,5 mm |
| Mostrar más |