Learn More
Velp Scientifica™ MULTISTIRRER Digital
Código de producto. 15500964 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones de agitación.:
6
15
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Posiciones de agitación. Tamaño de la unidad
15500964 6 cada uno
15549240 15 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15500964 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F203A0179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1221.17€
    747.00€ / paquete de 1
    Ahorro 474.17€
    38% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Agitador magnético digital multiposición con 6 o 15 posiciones, que se mantiene frío incluso después de varios días de uso continuado. MULTISTIRRER Digital se puede combinar con un baño de agua recirculante para termostatizar las muestras.
Configuración confiable y precisa:
  • Pantalla digital brillante para un control preciso de la velocidad.
  • Exclusivo temporizador de a bordo para funcionamiento sin supervisión.
  • Funcionamiento de marcha atrás ajustable (controlado por tiempo).
  • Regulación de velocidad de 80 a 1.500 rpm
  • SpeedServo™ garantiza una velocidad constante incluso cuando cambia la viscosidad
  • Agitación sincronizada, misma velocidad garantizada.
Elección de capacidades:
  • MULTIAGITADOR Digital 6: 6 plazas, diámetro máximo de 85 mm - 400 mL
  • MULTIAGITADOR Digital 15: 15 plazas, diámetro máximo de 64 mm - 250 mL
Construcción robusta, diseño práctico:
  • Placa superior de acero inoxidable resistente.
  • Larga vida útil
  • Ergonómico - altura muy baja
  • Rango de frecuencia / tensión de red universal
  • Ligera, fácil de desplazar.
Orientado a aplicaciones:
  • Permanece frío incluso después de varios días de uso continuo.
  • Ideal para microvaloración, microbiología y bioquímica
  • Arranque suave pero alcanza rápidamente la velocidad programada
  • Control de velocidad excelente (electrónico), incluso a velocidades bajas
  • Puede termostatizar las muestras usando un baño de agua recirculante.
Especificaciones
Velocidad De 80 a 1500 rpm
Posiciones de agitación. 6
Material de la placa superior Acero inoxidable
Capacidad 6 x 400 mL
Pantalla Digital
Forma Rectángulo
Tensión 100/240 V
Vataje 3,6 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 370 x 230 x 51,5 mm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo MULTISTIRRER Digital 6:
Tipo de motor Monofásico
Control de velocidad Incrementos de 10 rpm
Tipo Agitador magnético
Peso (métrico) 1,75 kg