Learn More
Velp Scientifica™ Agitador de varillas ES
Código de producto. 12912560 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 50 a 1300 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
12912560 De 50 a 1300 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 12912560 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F201A0152
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador analógico de varilla con par de 15 Ncm, capaz de agitar hasta 15 l. Solución básica ideal para volúmenes bajos
El agitador de varillas ES de Velp Scientifica™ está equipado con un portabrocas autoblocante fácil de usar que simplifica el montaje, y la puesta en marcha suave asegura una progresión óptima de la velocidad de agitación.
ES es un agitador de varilla intuitivo que garantiza la seguridad con protección contra sobrecarga, sobrecorriente y sobrecalentamiento. Fácil de instalar, resistente y con un tamaño pequeño, LS es su mejor elección para muestras de viscosidad baja. VELP ES garantiza un arranque suave y una agitación vigorosa incluso a máxima velocidad. ES puede alcanzar velocidades de 1300 rpm y agitar hasta 15 litros. El dispositivo puede gestionar la viscosidad, con un máximo de 1000 Mpa*s. El sistema 'easy chuck' es fácil de cerrar y puede alojar ejes de hasta 10 mm de diámetro y no requiere ninguna herramienta. ES está diseñado para ofrecer una larga vida útil, incluso en condiciones de funcionamiento difíciles. La estructura de tecnopolímero especial y la protección IP 40 garantizan una buena resistencia química y una manipulación especial, estando entre uno de los más ligeros del mercado. El robusto motor garantiza un funcionamiento continuo a lo largo de los años, sin costes de mantenimiento adicionales.
Especificaciones
Velocidad De 50 a 1300 rpm
Capacidad 15 L
Tensión 110/230 V
Vataje 30 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 80 x 160 mm
Altura (métrico) 160 mm
Anchura (métrico) 80 mm
Requisitos eléctricos 110/230 V, 50/60 Hz, 30 W
Frecuencia 50/60 Hz
Certificaciones/conformidad CEI EN 60529, IP 40
Tamaño del mandril De 1 a 10 mm
Material Tecnopolímero
Modelo ES
Clase de protección IP40
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 40 °C
par de torsión 15 cm
Viscosidad 1000 mPas
Peso (métrico) 1,3 kg