Learn More
Fisherbrand™ Agitador de varilla digital compacto
Código de producto. 15203807 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 40 a 2000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad Tamaño de la unidad
15203807 De 40 a 2000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 15203807
Refuerce su investigación en ciencias de la salud
Usar código promocional 28030
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador de varilla compacto, ideal para mezclas continuas de uso general. Encaja fácilmente en campanas extractoras o estaciones de trabajo cerradas.
  • Ofrece resultados precisos y repetibles para volúmenes de hasta 25L y 15.000cps
  • La pantalla de velocidad de cuatro dígitos muestra una velocidad precisa hasta ±1 rpm
  • El control de tres botones (encendido/apagado, aumento de velocidad, disminución de velocidad, encendido/apagado de luz) es fácil de usar.
  • El último ajuste de velocidad se almacena en la memoria antes del apagado de la unidad.
  • Práctico mango que hace que el agitador sea fácil de levantar, mover y colocar en su sitio.
  • El motor de CC sin escobillas y sin mantenimiento produce una mezcla uniforme a todas las velocidades y proporciona protección automática contra sobrecargas.
  • La transmisión por correa es suave, silenciosa y ofrece una alta eficiencia energética (1/15 CV, 50 W)
  • La carcasa sellada mantiene los líquidos alejados de los componentes internos.
  • El eje pasante permite un ajuste y sustitución rápidos del impulsor.
  • Cantidad:  50 piezas por bolsa × , 10 bolsas
Especificaciones
Velocidad De 40 a 2000 rpm
Capacidad 25 L
Pantalla Digital
Tensión 220/240 V
Altura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 25.4 cm
Longitud (imperial) 6 in
Longitud (métrico) 15.2 cm
Caballos de fuerza 0,0666
Tipo de tapón Europa/Reino Unido
Certificaciones/conformidad Cumple con las normas de seguridad CE EN61326/IEC 61010-1 y 61010-2-51, EMC EN50081-1, EN50082-1 ??ROHS, WEEE, seguridad aprobada - marcado CE
Tamaño del mandril 10 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de laboratorio o sectores relacionados, ideal para aplicaciones de sobremesa rutinarias y en ensayos de producción anteriores a grande escala en laboratorios químicos y biológicos, o bien en el sector metalúrgico y minero para el desarrollo de lixivación de minerales o sistemas de coagulación-floculación
Material Nailon, metal fundido
Tipo de motor De CC sin escobillas
par de torsión 70 Ncm
Tipo Agitador de varillas
Viscosidad 15.000 cps