Learn More
IKA™ Sensor de temperatura de agitador de varilla
Código de producto. 17267559 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
3 mm
6 mm
Temperatura (métrico):
Hasta 290 °C
Hasta 350 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del eje (métrico) Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17267559 3 mm Hasta 290 °C cada uno
17277559 6 mm Hasta 350 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17267559 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025007920
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El sensor de temperatura de agitador de varilla está fabricado en acero inoxidable y diseñado para su uso con los agitadores de varilla IKA™ EUROSTAR, MINISTAR, and MICROSTAR Control.
  • Profundidad de inmersión máxima:230 mm
  • Material:Acero inoxidable (AISI 316 Ti)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del eje (métrico) 3 mm
Para utilizar con (equipo) IKA Agitadores de varilla de control EUROSTAR, MINISTAR y MICROSTAR
Longitud de inmersión Hasta 230 mm
Temperatura (métrico) Hasta 290 °C
Material AlSI 316 Ti