Descripción
- Diseñados para volver a tapar fácilmente tubos de extracción de sangre, tubos de ensayo de vidrio y tubos de cultivo de plástico, los tapones de sobreajuste son ideales para los protocolos que requieren centrifugación, agitación
y refrigeración. - Los tapones de sobreajuste de LabCon, que se ofrecen en una gran variedad de colores brillantes, son la alternativa ideal a los costosos tapones de parafilm o a los tapones propensos a la evaporación.
- El tapón incluye una palanca de pulgar integrada para facilitar la apertura y estrías verticales para un agarre seguro
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polietileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Tamaño del tapón | 13 mm |
| Preesterilizados | N.º |
| Tipo de producto | Tapón de sobreajuste |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Polietileno clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Color | Verde |
| Para utilizar con (aplicación) | Protocolos que requieren centrifugación, agitación y refrigeración |
| Envase | 1000/bolsa, 10 bolsas/caja |
| Declaraciones de limpieza | Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
| Mostrar más |