Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación ovalada de PTFE
Código de producto. 11828952 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
10mm
15mm
20mm
25mm
25 mm
30 mm
35 mm
40mm
40 mm
50 mm
64 mm
70mm
Diámetro (métrico):
5mm
6mm
10mm
12 mm
13 mm
16 mm
17 mm
20mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11828952 15mm 6mm paquete de 10
11898872 20mm 10mm 10 PCS
11517802 20mm 10mm paquete de 5
11858952 40 mm 13 mm paquete de 5
16285831 50 mm 20 mm paquete de 5
11828882 40mm 20mm paquete de 5
10603731 40mm 20mm cada uno
11338703 30 mm 16 mm paquete de 5
11808882 30 mm 16 mm paquete de 10
16295831 64 mm 20 mm paquete de 5
11507802 15mm 6mm paquete de 5
11868952 50 mm 17 mm paquete de 5
11838952 25mm 10mm paquete de 10
10445231 25 mm 12 mm paquete de 5
11844792 25 mm 12 mm 10 PCS
16245831 35 mm 16 mm paquete de 10
10609162 70mm 20mm cada uno
11888872 10mm 5mm paquete de 10
11597792 10mm 5mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 11828952
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona acción de agitación estable. La barra de agitación ovalada de PTFE Fisherbrand; proporciona una turbulencia óptima para matraces y recipientes de fondo plano.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Proporciona una excelente turbulencia para matraces y recipientes de fondo redondo
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Matraces de fondo redondo
Diámetro (métrico) 6mm
Longitud (métrico) 15mm
Cantidad 5/paq.
Forma Óvalo