Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de ORP con cuerpo de epoxi y conector BNC
Código de producto. 11768452 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11768452 120 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11768452
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con un cuerpo de epoxi y conector BNC, este electrodo ORP es ideal para su uso en la mayoría de entornos de laboratorio y de otro tipo.
  • Cuerpo de epoxi con gel redox de electrodo
  • Electrolito: gel
  • Material del cuerpo: plástico
  • Intervalo de pH: ± 1,500 mV
  • Escala de temperatura en °C: De 0 a 80
  • Dimensiones, mm: 12 x 120
  • Cable
Especificaciones
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cable (métrico) 1 m
Diámetro (métrico) 12 mm