Learn More
Fisherbrand™ Electrodos ORP
Código de producto. 11745618 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Electrodo de ORP
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11745618 Electrodo de ORP cada uno
1 options
Código de producto. 11745618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.03€
    107.11€ / paquete de 1
    Ahorro 79.92€
    42% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Electrodo de pH de electrolito sólido, robusto y fiable, libre de mantenimiento, para mediciones de hasta 110 °C que es ideal para aplicaciones industriales.
  • Electrodo de pH de electrolito sólido sin mantenimiento para mediciones de hasta 110 °C y 10 bar
  • Esterilizable en autoclave a 121 °C
  • 12 o 22,5 cm de longitud
  • Rosca externa PG 13.5 para montaje en línea
  • Ideal para aplicaciones industriales
Especificaciones
Tipo Electrodo de ORP