Learn More
Ornidazole, 99%, Thermo Scientific™
Interferes with electron transport in metabolic pathways
62.70€ - 220.00€
| CAS | 16773-42-5 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C7H10ClN3O3 |
| Peso molecular (g/mol) | 219.625 |
| Número MDL | MFCD00057960 |
| Clave InChI | IPWKIXLWTCNBKN-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | ornidazole, madelen, tiberal, ornidazolum, 1-3-chloro-2-hydroxypropyl-2-methyl-5-nitroimidazole, ornidazol, 1-chloro-3-2-methyl-5-nitro-1h-imidazol-1-yl propan-2-ol, 1-chloro-3-2-methyl-5-nitro-1h-imidazol-1-yl-2-propanol, ornidal, 1-2-hydroxy-3-chloropropyl-2-methyl-5-nitroimidazole |
| PubChem CID | 28061 |
| ChEBI | CHEBI:75176 |
| Nombre IUPAC | 1-chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol |
| SMILES | CC1=NC=C(N1CC(CCl)O)[N+](=O)[O-] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15425369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63100.06 |
5g |
62.70€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15435369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63100.14 |
25g |
220.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in ethanol at 50mg/ml
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
| 16773-42-5 | |
| 219.625 | |
| IPWKIXLWTCNBKN-UHFFFAOYSA-N | |
| 28061 | |
| 1-chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol |
| C7H10ClN3O3 | |
| MFCD00057960 | |
| ornidazole, madelen, tiberal, ornidazolum, 1-3-chloro-2-hydroxypropyl-2-methyl-5-nitroimidazole, ornidazol, 1-chloro-3-2-methyl-5-nitro-1h-imidazol-1-yl propan-2-ol, 1-chloro-3-2-methyl-5-nitro-1h-imidazol-1-yl-2-propanol, ornidal, 1-2-hydroxy-3-chloropropyl-2-methyl-5-nitroimidazole | |
| CHEBI:75176 | |
| CC1=NC=C(N1CC(CCl)O)[N+](=O)[O-] |
Especificaciones
| Ornidazole | |
| C7H10ClN3O3 | |
| 14,6872 | |
| Soluble in ethanol at 50mg/ml | |
| CC1=NC=C(N1CC(CCl)O)[N+](=O)[O-] | |
| 219.625 | |
| CHEBI:75176 | |
| 99% |
| 16773-42-5 | |
| MFCD00057960 | |
| ornidazole, madelen, tiberal, ornidazolum, 1-3-chloro-2-hydroxypropyl-2-methyl-5-nitroimidazole, ornidazol, 1-chloro-3-2-methyl-5-nitro-1h-imidazol-1-yl propan-2-ol, 1-chloro-3-2-methyl-5-nitro-1h-imidazol-1-yl-2-propanol, ornidal, 1-2-hydroxy-3-chloropropyl-2-methyl-5-nitroimidazole | |
| IPWKIXLWTCNBKN-UHFFFAOYSA-N | |
| 1-chloro-3-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol | |
| 28061 | |
| 219.63 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 240-826-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NI5460000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures