Learn More
Thermo Scientific™ Celdas de conductividad de 4 electrodos Orion™ DuraProbe™
Código de producto. 10255772
Cambiar vista
Click to view available options
Constante de celda:
0,475 cm^-1
0,475 cm^-1
0,55 cm^-1
Tipos de conector:
8 pines Mini DIN
Longitud del cable (imperial):
5 ft
5 pies
10 ft
20 ft
32 ft
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Constante de celda Tipos de conector Longitud del cable (imperial) Tamaño de la unidad
10255772 0,475 cm^-1 8 pines Mini DIN 5 pies 1 PCS
10592013 0,475 cm^-1 8 pines Mini DIN 10 ft cada uno
11718216 0,475 cm^-1 8 pines Mini DIN 20 ft cada uno
10142992 0,475 cm^-1 8 pines Mini DIN 32 ft cada uno
11778216 0,55 cm^-1 8 pines Mini DIN 5 ft cada uno
10357602 0,55 cm^-1 8 pines Mini DIN 10 ft 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10255772 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 013005MD
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimine prácticamente los errores de interferencia de campo marginal con nuestras celdas de conductividad de 4 electrodos, que son extremadamente precisas en una amplia diversidad de condiciones.
Elimine prácticamente todos los errores de interferencia del campo periférico con las avanzadas celdas de conductividad de 4 electrodos Thermo Scientific™ Orion™ DuraProbe™. Diseñadas para ser duraderas y extremadamente precisas en una amplia diversidad de condiciones.
Las celdas DuraProbe de 4 electrodos ofrecen la mayor precisión en exigentes aplicaciones de laboratorio y de campo. El diseño de 4 electrodos compensa el ensuciamiento del electrodo, la resistencia del cable y el conector, los errores de polarización y los errores de interferencia de campo marginal. El epoxi/grafito de la celda es extremadamente duradero y resistente químicamente. Las celdas de Conductividad DuraProbe son idóneas para muestras de Conductividad alta y estándar, y muestras difíciles como las de aguas residuales, de escorrentía y barro.
Características:
  • Cuerpo epóxico resistente
  • Diseño de 4 celdas de grafito
  • Sensor de temperatura integrado para mediciones de conductividad con compensación de temperatura
Las celdas de conductividad DuraProbe 013005MD, 013010MD, 013020MD y 013025MD tienen una constante de celda nominal de 0,475 cm-1; el intervalo de medición es de 1 μS/cm a 200 mS/cm.
Las celdas de conductividad DuraProbe 013605MD y 013610MD tienen una constante de celda nominal de 0,55 cm-1; el intervalo de medición es de 10 μS/cm a 200 mS/cm.
Compatible con:
011008: solución estándar de conductividad/TDS 100 μS/cm, frascos: 5 × 60 ml
01100910: solución estándar de conductividad 147 μS/cm, 10 sobres
011007: solución estándar de conductividad/TDS 1413 μS/cm, frascos: 5 × 60 ml
01100710: solución estándar de conductividad/TDS 1413 μS/cm, 10 sobres
011006: solución estándar de conductividad/TDS 12,9 mS/cm, frascos: 5 × 60 ml
01100610: solución estándar de conductividad/TDS 12,9 mS/cm, 10 sobres
011005: solución estándar de conductividad 111 mS/cm, frascos: 5 × 60 ml
01100510: solución estándar de conductividad 111 mS/cm, 10 sobres
990106: solución estándar de conductividad 0,1 M KCl, frasco de 475 ml
1010001: kit de resistencia de calibración de la conductividad para medidores de conductividad Orion de la serie Star, conexión Mini-DIN de 8 pines
081045: protector de celda de plástico (para 013005MD, 013010MD, 013020MD, 013005MD, 013005A, 013010A)
Recomendada para:
Diseñadas para uso en campo o laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Constante de celda 0,475 cm^-1
Tipos de conector 8 pines Mini DIN
Para utilizar con (equipo) Medidores de conductividad Star A112, Star A122, Star A212, Star A215, Star A222, Star A322, Star A325, Star A329, Versa Star y Versa Star Pro
Tipos de sensores Celda de grafito de 4 electrodos
Tipo Celda de conductividad de 4 electrodos, conector Mini-Din
Descripción Sonda de conductividad de campo y laboratorio de 4 celdas DuraProbe, 1,5 m
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,59 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 15 mm
Longitud del cable (imperial) 5 pies
Longitud del cable (métrico) 1,5 m
Material Cuerpo de epoxi
Intervalos de medición De 1 μS/cm a 200 mS/cm
Inmersión mín. 35 mm
Método de almacenamiento Se almacena en agua destilada o desionizada entre mediciones; para conservar hasta el día siguiente o durante un intervalo de tiempo prolongado, debe enjuagarse y almacenarse en un lugar seco
Sonda Sonda de conductividad con sensor de temperatura ATC integrado