Learn More
Thermo Scientific™ Sonda de OD para laboratorio o campo Orion™
Código de producto. 10245822
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del cable (imperial):
4,9 ft
9,8 ft
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del cable (imperial) Tamaño de la unidad
10245822 4,9 ft cada uno
10193082 9,8 ft cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10245822 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 083005MD
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta sonda de oxígeno disuelto (OD), que incluye compensación automática de temperatura y prácticos tapones de membrana atornillados, en el laboratorio o in situ.
Utilice la sonda de OD Thermo Scientific™ Orion™ para su uso en laboratorio o in situ, ahí donde necesite durabilidad y exactitud para las mediciones de oxígeno disuelto. Este instrumento incluye compensación automática de temperatura y prácticos tapones de membrana atornillados.
La sonda de OD Orion 083005A se utiliza con los medidores Orion 830A, 835A. Longitud de cable: 1,5 m, conexión DIN de 8 pines resistente al agua.
La sonda de OD Orion 083010A se utiliza con el medidor Orion 862A. Longitud de cable: 3m, conexión DIN de 8 pines resistente al agua.
La sonda de OD Orion 083005D se utiliza con los medidores Orion 810Aplus y 850Aplus. Longitud de cable: 1,5 m, conexión DIN de 8 pines.
La sonda de OD Orion 083005MD se utiliza con los medidores Orion de la serie Star™. Longitud de cable: 1,5m, conector MiniDIN de 9 pines.
Sonda de OD Orion 083010MD: Longitud de cable: 3m, conector MiniDIN de 9 pines.
Sonda de OD Orion 083025MD: Longitud de cable: 10m, conector MiniDIN de 9 pines.
Sonda de OD Orion 083060MD: longitud de cable: 20 m, conector MiniDIN de 9 pines.
Recomendada para:
Para laboratorio/campo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Reduzca el tiempo de mantenimiento de la sonda y elimine los problemas de montaje
Desviación ∼ 0,1 %/día
Longitud del cable (imperial) 4,9 ft
Longitud del cable (métrico) 1,5 m
Sobrepresión máx. 6 bar
Flujo de muestra mín. 10 cm/s
Consumo de oxígeno 0,008 μg/h (mg/l)-1 a 20 °C
Tiempo de respuesta 90 % del valor final en 10 s
Tipos de sensores Doble, térmicamente separado
Conexiones Mini-DIN de 9 pines
Certificaciones/conformidad ASTM D888, Standard Methods 4500-O G or H, ISO 5814
Para utilizar con (equipo) Medidores de la serie Orion Star
Tipo Sonda de pH/OD, conector Mini-DIN
Requisitos de almacenamiento De -5 °C a +50 °C
Dissolved Oxygen (Concentration Range) 0 to 90 mg/L
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C