Description
Cytokeratin 16 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifications
Specifications
| Antigen | Cytokeratin 16 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | LL025 |
| Conjugate | PerCP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CK16, CK-16, cytokeratin 16, cytokeratin-16, FNEPPK, focal non-epidermolytic palmoplantar keratoderma, K16, K1CP, keratin 16, keratin, type I cytoskeletal 16, keratin-16, KRT16A, NEPPK |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | A synthetic peptide from the C-terminal of human Cytokeratin 16 (Uniprot: P08779) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?