Descripción
- Las puntas no filtradas Optifit están diseñadas para encajar perfectamente con todas las Sartorius pipetas (Picus™ 2, Picus™, Picus™ NxT, Tacta™, Mline™, Proline™ Plus).
- Para aplicaciones que implican transferencias de mayor volumen, las puntas de 10 mL Optifit están diseñadas específicamente para ofrecer un rendimiento preciso y exactitud.
- Las puntas se fabrican en un ISO entorno de sala limpia certificada 8.
- Las puntas son totalmente compatibles con Sartorius las cajas de puntas y pueden ser autoclavadas (121 °C durante 20 minutos).
- Nota: Para Waters™ Andrew+™ Pipetting Robot, por favor visita la tienda online de Waters para puntas compatibles de 10 mL (SKU: 700013301).
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 10 mL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Transparente |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Formato | A granel, envasadas |
| Estilo de punta | Estándar |
| Tipo de producto | Punta |
| Para utilizar con (equipo) | Compatibilidad universal |
| Material | Polipropileno |