Learn More
Hellma™ Microceldas de vidrio óptico
Código de producto. 10673711
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 ml
17,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10673711 17,5 ml cada uno
10343841 7 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10673711 Proveedor Hellma™ N.º de proveedor 60305010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Tipo Microcelda
Capacidad (métrico) 17,5 ml
Material Vidrio óptico
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Anchura (métrico) interior 9,5mm
Cantidad 1Each
Trayectoria óptica 50 mm
Wavelength Range De 360 nm a 2500 nm
Altura (métrico) 45mm
Anchura (métrico) 12,5mm