Learn More
Puntas abiertas para pipetas Pasteur
Código de producto. 15798057
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la punta (métrico):
150 mm
230 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la punta (métrico) Tamaño de la unidad
15798057 150 mm paquete de 1000
15708067 230 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15798057 Proveedor MBL International N.º de proveedor SPP002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.55€
    54.09€ / paquete de 1000
    Ahorro 9.46€
    14% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para la transferencia de pequeños volúmenes de líquido.
  • Se utiliza para la transferencia de pequeños volúmenes de líquido
Especificaciones
Material De vidrio
Longitud de la punta (métrico) 150 mm
Cantidad 1000/paq.
Estilo de punta Sin agregar
Volumen (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 150 mm (punta)
Tipo Punta abierta