Learn More
Velp Scientifica™ Baño de circulación abierto OCB
Código de producto. 15319494 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15319494 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 15319494 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F40300240
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Baño de circulación abierta Velp Scientifica™ OCB diseñado para aquellas aplicaciones en las que se necesitan requisitos de temperatura precisos, incluyendo preparación de muestras, control de temperatura y pruebas de material termostatizado y mucho
Selección de combinación
  • Baño de circulación combina con depósitos de baño de 5 o 7 litros
  • Selección de gradillas para tubos de ensayo disponibles
  • El baño de 5 litros acepta 2 gradillas; el baño de 7 litros acepta 3 gradillas
Control preciso.
  • Pantalla LCD
  • Intervalo de temperatura de ambiente de 105 °C
  • Temporizador ajustable con un máximo de 24h 59min
  • El controlador OCB garantiza una excelente homogeneidad de la temperatura
  • Baño de agua muy eficaz
Recomendaciones
  • Haga su elección de gradillas para adaptarse a sus tubos de ensayo
  • Los baños circulantes abiertos se utilizan ampliamente en laboratorios,
  • Adecuado para cualquier aplicación y tipo de muestra que implique baño de agua.
Especificaciones
Intervalo de temperatura Temperatura ambiente de hasta 105 °C
Pantalla LCD
Anchura (métrico) 150 mm
Altura (métrico) 280 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz