Learn More
Honeywell Safety Products™ Gafas de seguridad OP-TEMA
Descripción
- Protección a un precio asequible para obtener el máximo valor.
- Lente ligera de visión completa.
- Protector de ceja moldeado integrado.
- Pieza nasal ajustable y blanda.
- Longitud de varilla y ángulo de lente ajustables.
- Lente de policarbonato resistente a la abrasión.
- Retenedor separable y ajustable Flexicord.
- Mayor seguridad y comodidad en el entorno de trabajo activo.
- Diseño exclusivo de lente con curva básica 9.
- Excelentes cualidades ópticas y protección completa.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Categoría de PPE de la CE: 2, garantía de calidad: ISO 9001/2000, número de certificado de la CE: 0723, número de declaración de la CE: 0723 |
| Revestimiento de lente | Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos, Con tratamiento UV |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Para utilizar con (aplicación) | Administración |
| Color de marco | Borgoña |
| Incluye | Retenedor separable y ajustable Flexicord |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Nailon |
| Protección UV | UV400 |