Learn More
Honeywell™ Gafas de seguridad Op-Tema
Código de producto. 12652633
Cambiar vista
Click to view available options
Material del bastidor:
Nailon
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material del bastidor Tamaño de la unidad
12652633 Nailon cada uno
1 options
Código de producto. 12652633 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1000016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.62€
    6.47€ / paquete de 1
    Ahorro 9.15€
    58% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estilo clásico y ligero con lente de visión completa y protección contra ratos UV.
  • Para uso general y protección contra impactos (45 m/seg)
  • Adecuadas para trabajos mecánicos: triturado, torneado, molienda, etc.
  • Las lentes de policarbonato ofrecen una protección UV del 99,9 % hasta 380 nm
  • Protección a un precio asequible para obtener el máximo valor
  • Lente ligera de visión completa
  • Protector de ceja moldeado integrado
  • Pieza nasal ajustable y blanda
  • Longitud de varilla y ángulo de lente ajustables
  • Lente de policarbonato resistente a la abrasión
  • Retenedor separable y ajustable Flexicord
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Categoría EC PPE: 2, aseguramiento de calidad: ISO 9001/2000, certificado de la CE: CE0723, declaración de la CE: CE0723
Revestimiento de lente Resistente a los arañazos
Tinción de lente Transparente
Para utilizar con (aplicación) Uso general y protección contra impactos (45 m/seg), trabajo mecánico como triturado, torneado y molienda
Color de marco Negro
Incluye Retenedor separable Flexicord
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Nailon
Protección UV UV400