Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas de LC de baja a media presión
- Diba Columnas de cromatografía con dos piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™
Diba Columnas de cromatografía con dos piezas cierre fijas EZ SolventPlus™ Omnifit™
Código de producto. 15805424
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
440 mm
500 mm
Diámetro interior (métrico):
6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacidad de columna:
0,7 mL
2,4 ml
4,1 mL
5,5 ml
7,5 ml
9,4 mL
10,3 mL
12,4 mL
12,7 mL
17,3 mL
21,2 mL
23,6 mL
29,1 mL
34,4 mL
36,9 mL
38,9 mL
53 ml
58,9 mL
65,4 mL
83,1 mL
108 ml
115,5 mL
147,3 mL
181,6 mL
211,7 mL
230,7 mL
288,6 mL
356 ml
440,7 mL
600,9 mL
741,1 mL
941,4 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
32 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Capacidad de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15805424 | 50 mm | 6 mm | 0,7 mL | cada uno |
| 15835424 | 100 mm | 6 mm | 2,4 ml | cada uno |
| 15865424 | 150 mm | 6 mm | 4,1 mL | cada uno |
| 15895424 | 250 mm | 6 mm | 7,5 ml | cada uno |
| 15825434 | 330 mm | 6 mm | 10,3 mL | cada uno |
| 15855434 | 440 mm | 6 mm | 12,7 mL | cada uno |
| 15885434 | 100 mm | 10 mm | 5,5 ml | cada uno |
| 15815444 | 150 mm | 10 mm | 9,4 mL | cada uno |
| 15845444 | 250 mm | 10 mm | 17,3 mL | cada uno |
| 15875444 | 330 mm | 10 mm | 23,6 mL | cada uno |
| 15805454 | 400 mm | 10 mm | 29,1 mL | cada uno |
| 15835454 | 500 mm | 10 mm | 36,9 mL | cada uno |
| 15865454 | 100 mm | 15 mm | 12,4 mL | cada uno |
| 15895454 | 150 mm | 15 mm | 21,2 mL | cada uno |
| 15825464 | 250 mm | 15 mm | 38,9 mL | cada uno |
| 15855464 | 330 mm | 15 mm | 53 ml | cada uno |
| 15885464 | 400 mm | 15 mm | 65,4 mL | cada uno |
| 15815474 | 500 mm | 15 mm | 83,1 mL | cada uno |
| 15845474 | 100 mm | 25 mm | 34,4 mL | cada uno |
| 15875474 | 150 mm | 25 mm | 58,9 mL | cada uno |
| 15805484 | 250 mm | 25 mm | 108 ml | cada uno |
| 15835484 | 330 mm | 25 mm | 147,3 mL | cada uno |
| 15865484 | 400 mm | 25 mm | 181,6 mL | cada uno |
| 15895484 | 500 mm | 25 mm | 230,7 mL | cada uno |
| 15825494 | 150 mm | 35 mm | 115,5 mL | cada uno |
| 15855494 | 250 mm | 35 mm | 211,7 mL | cada uno |
| 15885494 | 330 mm | 35 mm | 288,6 mL | cada uno |
| 15815504 | 400 mm | 35 mm | 356 ml | cada uno |
| 15845504 | 250 mm | 50 mm | 440,7 mL | cada uno |
| 15875504 | 330 mm | 50 mm | 600,9 mL | cada uno |
| 15805514 | 400 mm | 50 mm | 741,1 mL | cada uno |
| 15835514 | 500 mm | 50 mm | 941,4 mL | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Código de producto.
15805424
Proveedor
Diba
N.º de proveedor
006EZS0605FF
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descripción
Includes
Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de EFTE de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal® de PEEK.
- Las roscas de PEEK™ de la columna ofrecen una durabilidad excepcional
- Si se coloca la frita en la parte superopr, se consigue reforzar el lecho y distribución el flujo de muestra de manera uniforme
- Las columnas reutilizables le permiten empaquetar los medios que usted necesite usar
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 a 40 °C |
| Diámetro interior (métrico) | 6 mm |
| Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
| Presión máxima | 29,99 bar (900 psi) |
| Tamaño de poro | 10 y 30 μm |
| Capacidad de columna | 0,7 mL |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato, PTFE y Chemraz™ |
| Temperatura máxima | 40 °C |
| Incluye | Conjunto de dos tubos (de 0,5 m y 2 m de longitud) de PTFE con DE de 1,52 mm (1/16 pulgadas) con un conector UNF de EFTE de 6,35 a 0,07 mm (1/4-28) en un extremo, un kit de fritas (contiene dos de PE de 10 μm, dos de PTFE de 10 μ, dos de PTFE de 30 μm) y un conector cónico 10-32 Click-N-Seal™ de PEEK. |