Learn More
Euro Protection™ Zapatos de seguridad Okenite
Código de producto. 12034295
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12034295 39 cada uno
12014295 37 cada uno
12024295 38 cada uno
12044295 40 cada uno
12054295 41 cada uno
12064295 42 cada uno
12074295 43 cada uno
12084295 44 cada uno
12094295 45 cada uno
12004305 46 cada uno
12014305 47 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 12034295 Proveedor Euro Protection™ N.º de proveedor 9OKEL39
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.22€
    36.92€ / paquete de 1
    Ahorro 50.30€
    57% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los zapatos de seguridad Euro Protection™ Okenite son transpirables, fáciles de poner/quitar, adecuados para el uso en el sector alimentario y tienen puntera de material compuesto para mayor protección.
  • Adecuados para su uso en el sector alimentario
  • Fáciles de poner y quitar
  • Cubierta protectora
  • Talón redondeado para una conducción más cómoda
  • Exterior de microfibra
  • Revestimiento de malla 3D transpirable
  • Plantilla extraíble textil y de espuma
  • Puntera compuesta
  • Entresuela de poliuretano inyectado
  • Suela de poliuretano
Especificaciones
Color Blanco, Gris
Para utilizar con (aplicación) Adecuados para el sector alimentario
Estilo de talón Redondeado
Material de revestimiento Revestimiento de malla 3D transpirable
Material Microfibra
Tamaño 39
Características exclusivas Plantilla extraíble, textil y de espuma, entresuela de poliuretano inyectado, suela de poliuretano.
Material de la suela Poliuretano
Modelo Corte bajo
Material del dedo del pie Compuesto
Peso (métrico) 427 g por zapato de talla 8
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345: 2011
Tipo de producto Zapato de seguridad