Learn More
Fisherbrand™ Almohadillas absorbentes solo de aceite
Código de producto. 15883720 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
221 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15883720 221 l paquete de 200
1 options
Código de producto. 15883720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.78€
    117.76€ / paquete de 200
    Ahorro 58.02€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las almohadillas absorbentes solo de aceite son almohadillas absorbentes de solo aceite blancas de 1 capa y ligeras que absorben líquidos a base de aceite y petróleo. Las almohadillas repelen el agua y flotan indefinidamente, incluso cuando están saturada
  • Menores costes de desechado: se necesita menos material para absorber la misma cantidad de aceite.
  • Menos pelusas y más resistencia a la abrasión
  • Ideales para aplicaciones ambientales e industriales en las que se requiere un bajo co
Derrames, absorbentes, vertidos, sorbentes
Especificaciones
Absorbencia Viscosidad media saturada: 24 x
Certificaciones/conformidad Cumplen con las especificaciones requeridas para los agentes aglutinantes de aceite para los tipos I, II, III SF de acuerdo con MPA y el Instituto de Salud e Higiene de Alemania
Color Blanco
Capacidad (métrico) 221 l
Material Polipropileno
Tipo Almohadilla absorbente
Para utilizar con (aplicación) Absorbente resistente a sustancias químicas para líquidos a base de aceite y disolvente: para derrames de aceite en agua, fugas y goteos
Cantidad de embalaje 200 almohadillas/caja
Dimensiones (L x An) 500 x 400 mm
Longitud (métrico) 500 mm
Anchura (métrico) 400 mm