Learn More
Draeger Safety Impactador de aceite
Código de producto. 15644994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15644994 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 15644994 Proveedor Draeger Safety N.º de proveedor 8103530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.46€
    165.67€ / paquete de 10
    Ahorro 136.79€
    45% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El impactador de aceite Draeger Safety realiza pruebas de todos los vapores de aceite sintético y mineral en el aire comprimido y el aire respirable.
  • Utilizando un innovador proceso de detección de aceite, el impactador elimina el necesidad de utilizar una reacción oxidante para detectar la presencia de aceite
Especificaciones
Descripción Ancha
Cantidad 10/paq.