Learn More
Ofloxacin, Thermo Scientific™
Fluorinated nalidixic acid analog with broad-spectrum antibacterial activity
39.40€ - 141.00€
| CAS | 82419-36-1 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C18H20FN3O4 |
| Peso molecular (g/mol) | 361.373 |
| Número MDL | MFCD00226105 |
| Clave InChI | GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | Oflocet; Ofloxacine |
| PubChem CID | 4583 |
| ChEBI | CHEBI:7731 |
| SMILES | CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15454529
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62080.03 |
1g |
39.40€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15464529
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62080.06 |
5g |
141.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 82419-36-1 | |
| 361.373 | |
| GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N | |
| 4583 | |
| CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O |
| C18H20FN3O4 | |
| MFCD00226105 | |
| Oflocet; Ofloxacine | |
| CHEBI:7731 |
Especificaciones
| Ofloxacin | |
| White to Yellow | |
| MFCD00226105 | |
| Oflocet; Ofloxacine | |
| GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N | |
| 361.373 | |
| CHEBI:7731 |
| 82419-36-1 | |
| C18H20FN3O4 | |
| 14,6771 | |
| Soluble in acetic acid or water; Slightly soluble in methanol | |
| CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O | |
| 4583 | |
| 361.37 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : UU8815500
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C