Learn More
Fisherbrand™ Barra agitadora octoédrica de PTFE
Código de producto. 11943574 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25mm
41 mm
51 mm
75 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
8mm
8 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11943574 25mm 8mm paquete de 10
11923574 15 mm 8 mm paquete de 10
11933574 22 mm 8 mm paquete de 10
12676316 41 mm 8 mm paquete de 10
11953574 75 mm 13 mm paquete de 5
11858872 13 mm 3 mm paquete de 10
11878872 51 mm 8 mm paquete de 5
11517782 51 mm 8 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11943574
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona acción de agitación estable. Estas barras de agitación magnéticas de PTFE son esterilizables en autoclave e incluyen un anillo de pivote. Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla
  • Todos tienen anillos de pivote
  • Imanes de AlNiCo-V revestidos en PTFE
  • Esterilizable en autoclave
  • <
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Diámetro (imperial) 0,3125 in
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Longitud (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 8mm
Longitud (métrico) 25mm
Cantidad 5/Paq.
Forma Octaédrico