Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación octoédrica de PTFE
Código de producto. 11858872 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25mm
41 mm
51 mm
75 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
8mm
8 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11858872 13 mm 3 mm paquete de 10
11923574 15 mm 8 mm paquete de 10
11933574 22 mm 8 mm paquete de 10
12676316 41 mm 8 mm paquete de 10
11953574 75 mm 13 mm paquete de 5
11943574 25mm 8mm paquete de 10
11878872 51 mm 8 mm paquete de 5
11517782 51 mm 8 mm paquete de 10
8 options
Código de producto. 11858872
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona acción de agitación estable. Estas barras agitadoras magnéticas de PTFE son esterilizables en autoclave e incluyen un anillo pivotante. Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla.
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla
  • Todos tienen anillos de pivote
  • Imanes de AlNiCo-V revestidos en PTFE
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Diámetro (imperial) 0,125 in
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Longitud (imperial) 0,5 in
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 13 mm
Cantidad 10/Paq.
Forma Octaédrico