Learn More
De Buyer™ Espátulas suaves de nailon
Código de producto. 11962625
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
240 mm
340 mm
420 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11962625 240 mm cada uno
11972625 340 mm cada uno
11982625 420 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11962625 Proveedor De Buyer™ N.º de proveedor 4740.24N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recoja, extienda y rasque ingredientes con las espátulas blandas de nailon De Buyer™. La espátula puede soportar temperaturas de hasta 260°.
  • Termoplastificadas
  • Hasta 260 grados máximo
  • Asa de plástico
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Espátula suave
Material de la hoja Silicona
Temperatura máx. (métrico) 260 °C
Material del mango Plástico
Material Nailon
Longitud (métrico) 240 mm