Learn More
Fisherbrand™ Filtro de membrana de nailon
Código de producto. 11755315 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,22 μm
0,45 μm
Diámetro (métrico):
13mm
25 mm
47 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11755315 0,45 μm 25 mm paquete de 100
11714516 0,22 μm 13mm paquete de 200
11735315 0,22 μm 25 mm paquete de 100
11724516 0,45 μm 13mm paquete de 200
11745315 0,22 μm 47 mm paquete de 100
11765315 0,45 μm 47 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11755315
Ahorre hasta un 60 % en productos esenciales para las análisis por contrato
Usar código promocional 28025
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para impregnarse de manera uniforme y conservar su gran resistencia durante el uso en filtración general o ensayos médicos
  • Membrana hidrófila natural
  • Diseñados para impregnarse de manera uniforme y conservar su gran resistencia durante el uso en filtración general o ensayos médicos
  • Flexibles, duraderos y resistentes a desgarros
  • Esterilizables en autoclave a 135 °C
  • Eficaz compatibilidad química con soluciones acuosas y alcohólicas y disolventes
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Punto de burbuja 2 bar
Color Blanco
Tipo de filtro Microfiltro
Material Nailon
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 26,9 ml/min/cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración esterilizante de soluciones acuosas, disolventes orgánicos, eliminación de bacterias y partículas (glucosa en sangre, colesterol sérico, fármacos)
Caudal de gas 3,2 l/min/cm2
Hidrofobicidad Hidrófilo
Cantidad 100/paq.
Tipo Disco simple
Mojabilidad
Diámetro (métrico) 25 mm