Learn More
Fisherbrand™ Filtro de membrana de nailon
Código de producto. 11745315 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,22 μm
0,45 μm
Diámetro (métrico):
13mm
25 mm
47 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
11745315 0,22 μm 47 mm paquete de 100
11714516 0,22 μm 13mm paquete de 200
11735315 0,22 μm 25 mm paquete de 100
11724516 0,45 μm 13mm paquete de 200
11755315 0,45 μm 25 mm paquete de 100
11765315 0,45 μm 47 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11745315
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para impregnarse de manera uniforme y conservar su gran resistencia durante el uso en filtración general o ensayos médicos
  • Membrana hidrófila natural
  • Diseñados para impregnarse de manera uniforme y conservar su gran resistencia durante el uso en filtración general o ensayos médicos
  • Flexibles, duraderos y resistentes a desgarros
  • Esterilizables en autoclave a 135 °C
  • Eficaz compatibilidad química con soluciones acuosas y alcohólicas y disolventes
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Punto de burbuja 3.4bar
Color Blanco
Tipo de filtro Microfiltro
Material Nailon
Tamaño de poro 0,22 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 9,9 ml/min/cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtrado estéril de soluciones acuosas, disolventes orgánicos, eliminación de partículas y bacterias (glucosa en sangre, colesterol en suero, fármacos)
Caudal de gas 1.7 l/min/cm2
Hidrofobicidad Hidrófilo
Cantidad 100/paq.
Tipo Disco simple
Mojabilidad Sí
Diámetro (métrico) 47 mm