Learn More
Masterflex™ Conexión Luer hembra de nailon
Código de producto. 11745818 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Luer hembra x 1/16 in Adaptador de púas para manguera
Luer hembra x 1/4 a 28 in Rosca de sellado inferior UNF
Luer hembra x 1/4 in Adaptador de púas para manguera
Luer hembra x 1/8 in Adaptador de púas para manguera
Luer hembra x 3/16 in Adaptador de púas para manguera
Luer hembra × adaptador Luer hembra
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
11745818 Luer hembra x 1/16 in Adaptador de púas para manguera 25 PCS
11710089 Luer hembra x 1/4 in Adaptador de púas para manguera 25 PCS
11789609 Luer hembra x 1/4 a 28 in Rosca de sellado inferior UNF paquete de 25
11715898 Luer hembra x 1/8 in Adaptador de púas para manguera paquete de 25
11848621 Luer hembra x 3/16 in Adaptador de púas para manguera paquete de 25
11726148 Luer hembra × adaptador Luer hembra paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11745818 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 4550200
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales. El conector Luer hembra de nailon Cole-Parmer™ es ideal para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas jeringas o tubos pequeños. Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso. Elija entre una gama de tamaños, de ⁄1" 16 a 1 ⁄4, "con una variedad de opciones de conexión.
  • Fabricada a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
  • En cumplimiento de ISO Normas 594-1
  • Buena resistencia química
  • Temperatura máxima 455 °F (235 °C)
  • Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Material Nailon
Para utilizar con Luer hembra x 1/16 in Adaptador de púas para manguera
Cantidad de embalaje Paquete de 25
Incluye Para tubos flexibles, reducir turbulencia de flujo, tubos semirrígidos
Tipo de producto Conexión Luer