Learn More
Masterflex™ Conexión Luer hembra de nailon
Código de producto. 11726148 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Luer hembra x 1/16 in Adaptador de púas para manguera
Luer hembra x 1/4 a 28 in Rosca de sellado inferior UNF
Luer hembra x 1/4 in Adaptador de púas para manguera
Luer hembra x 1/8 in Adaptador de púas para manguera
Luer hembra x 3/16 in Adaptador de púas para manguera
Luer hembra × adaptador Luer hembra
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
11726148 Luer hembra × adaptador Luer hembra paquete de 25
11745818 Luer hembra x 1/16 in Adaptador de púas para manguera 25 PCS
11710089 Luer hembra x 1/4 in Adaptador de púas para manguera 25 PCS
11789609 Luer hembra x 1/4 a 28 in Rosca de sellado inferior UNF paquete de 25
11715898 Luer hembra x 1/8 in Adaptador de púas para manguera paquete de 25
11848621 Luer hembra x 3/16 in Adaptador de púas para manguera paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11726148 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 4550222
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Garantice la integridad del proceso con una trazabilidad completa de los materiales. El conector Luer hembra de nailon Cole-Parmer™ es ideal para una gran variedad de aplicaciones esenciales, incluidas jeringas o tubos pequeños. Estas conexiones se inspeccionan para comprobar que no contienen contaminantes y que son completamente trazables.
Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso. Elija entre una gama de tamaños, de ⁄1" 16 a 1 ⁄4, "con una variedad de opciones de conexión.
  • Fabricada a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
  • En cumplimiento de ISO Normas 594-1
  • Buena resistencia química
  • Temperatura máxima 455 °F (235 °C)
  • Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Spezifikation
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Material Nailon
Para utilizar con Luer hembra × adaptador Luer hembra
Cantidad de embalaje Paquete de 25
Tipo de producto Conexión Luer
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.