Descripción
Todas las piezas cumplen con estrictas tolerancias dimensionales para aumentar la fiabilidad y la pureza del proceso. Elija entre una gama de tamaños, de ⁄1" 16 a 1 ⁄4, "con una variedad de opciones de conexión.
- Fabricada a partir de materias primas 100 % vírgenes en un entorno clase 100.000
- En cumplimiento de ISO Normas 594-1
- Buena resistencia química
- Temperatura máxima 455 °F (235 °C)
- Esterilizar en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Material | Nailon |
| Para utilizar con | Luer hembra x 1/4 in Adaptador de púas para manguera |
| Cantidad de embalaje | Paquete de 25 |
| Incluye | Para tubos flexibles, reducir turbulencia de flujo, tubos semirrígidos |
| Tipo de producto | Conexión Luer |